SY3H98B9744E
Synthonix Corporation
4,6-Bis(4-fluorophenyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4,6-bis(4-fluorophenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C16H10F2N2/c17-13-5-1-11(2-6-13)15-9-16(20-10-19-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h1-10H
Clave InChI
QHXSHRCALYKRKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74493.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)