Merck
SY3H98B97401
Synthonix Corporation
1-Benzyl-3-(chloromethyl)pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.67
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-(chloromethyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c12-8-11-6-7-14(13-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Clave InChI
KRXRSWGHLHCORV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74067.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74067.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)