SY3H98B973FB
Synthonix Corporation
Benzyl N-Boc-4-isopropyl-4-piperidinecarboxylate
About This Item
Iupac Name
4-benzyl 1-tert-butyl 4-isopropyl-1,4-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C21H31NO4/c1-16(2)21(18(23)25-15-17-9-7-6-8-10-17)11-13-22(14-12-21)19(24)26-20(3,4)5/h6-10,16H,11-15H2,1-5H3
Clave InChI
QWNDJDHFFBXOSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74037.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)