SY3H98B97244
Synthonix Corporation
N-Boc-azetidine-3-sulfonyl Chloride
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(chlorosulfonyl)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14ClNO4S/c1-8(2,3)14-7(11)10-4-6(5-10)15(9,12)13/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AZNUWDVFBPYWSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74539.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)