SY3H95ECD9D8
Synthonix Corporation
7-Tributylstannyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Iupac Name
7-(tributylstannyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4N3.3C4H9.Sn/c1-2-4-9-6(3-1)7-5-8-9;3*1-3-4-2;/h2-5H;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
YTEBMQYGRFFXTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5873.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)