Merck
SY3H95ECD857
Synthonix Corporation
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.23
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C12H9FN4/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-17-6-5-11(14)16-12(17)15-10/h1-7H,(H2,14,15,16)
Clave InChI
DAHLOBWNOWKEOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56496.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56496.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)