Merck
SY3H95E5E158
Synthonix Corporation
3-Iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
329.14
Número MDL:
Iupac Name
3-iodo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C11H12IN3O/c12-11-10-8(4-3-6-13-10)15(14-11)9-5-1-2-7-16-9/h3-4,6,9H,1-2,5,7H2
Clave InChI
QHHOJYBMAQHTTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67280.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67280.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)