Merck
SY3H95E5DE01
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-phenylchroman-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
303.16
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-phenyl-2-chromanone
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c16-11-6-7-14-13(8-11)12(9-15(17)18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H,9H2
Clave InChI
KFKFQGCDFMGUCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64105.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64105.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)