Merck
SY3H95E5DDCC
Synthonix Corporation
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]azetidin-2-yl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(11)6-8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
TXLPFPLPMZEOQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60461.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60461.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)