Merck
SY3H95E5DDC7
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{7-azaspiro[3.5]nonan-1-yl}carbamate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
500,91 €
250 MG
758,11 €
500 MG
1223,51 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B60349-100MG
500,91 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
500,91 €
250 MG
758,11 €
500 MG
1223,51 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.81
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B60349-100MG
500,91 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (7-azaspiro[3.5]nonan-1-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H24N2O2.ClH/c1-12(2,3)17-11(16)15-10-4-5-13(10)6-8-14-9-7-13;/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Clave InChI
GODFYQSGXJOUKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60349.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60349.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)