Merck
SY3H95E5DDB6
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-(aminomethyl)-5,5-difluoropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-5,5-difluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H20F2N2O2/c1-10(2,3)17-9(16)15-7-11(12,13)5-4-8(15)6-14/h8H,4-7,14H2,1-3H3
Clave InChI
MUTWMGXYRJTIHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59837.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59837.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)