Merck
SY3H95E5DDB0
Synthonix Corporation
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.31
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-fluoro-2,7-diazaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21FN2O2/c1-11(2,3)17-10(16)15-5-4-12(7-14-8-12)9(13)6-15/h9,14H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
OBCVGYCZSFSHTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59746.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59746.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)