Merck
SY3H95E5DBC4
Synthonix Corporation
N-(1-(adamantan-1-yl)ethyl)hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.3
Número MDL:
Iupac Name
N-(1-((3r,5r,7r)-adamantan-1-yl)ethyl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C12H21NO/c1-8(13-14)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12/h8-11,13-14H,2-7H2,1H3/t8?,9-,10+,11-,12?
Clave InChI
MYRPSUXUTIGXBP-ULCLOTFOSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65269.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65269.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)