SY3H95E5DBAD
Synthonix Corporation
3-Amino-1-(3-chlorobenzyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Iupac Name
3-amino-1-(3-chlorobenzyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H13ClN2O/c12-9-3-1-2-8(6-9)7-14-5-4-10(13)11(14)15/h1-3,6,10H,4-5,7,13H2
Clave InChI
PLGPCDJXBVYACO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62567.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)