SY3H94E1CB1C
Synthonix Corporation
3,5-Difluorophenylzinc bromide, 0.50 M in THF
About This Item
Iupac Name
bromo(3,5-difluorophenyl)zinc
Inchi Code
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YZASGIRQZDSRKZ-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73186.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)