Merck
SY3H8D526B76
Synthonix Corporation
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
353.42
Número MDL:
Iupac Name
(2R)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
Inchi Code
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m1/s1
Clave InChI
VCFCFPNRQDANPN-LJQANCHMSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68005.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68005.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)