Merck
SY3H7CF28F7B
Synthonix Corporation
Cis-2-benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.3
Número MDL:
Iupac Name
(3aR,6aS)-2-benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-11(5-3-1)8-15-9-12-6-14-7-13(12)10-15/h1-5,12-14H,6-10H2/t12-,13+
Clave InChI
AOBSJQWEYXEPBK-BETUJISGSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67418.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)