Merck
SY3H6E416ABC
Synthonix Corporation
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.55
Número MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6F3NO.ClH/c5-4(6,7)9-3-1-8-2-3;/h3,8H,1-2H2;1H
Clave InChI
YCYRDLVOIFKGNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60371.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60371.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)