Merck
SY3H6E41695A
Synthonix Corporation
1H-Pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.1
Número MDL:
Iupac Name
1H-pyrazole-3-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-4(8)3-1-2-6-7-3/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
Clave InChI
BNYCHCAYYYRJSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/67746.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67746.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)