Merck
SY3H6E4155FE
Synthonix Corporation
Methyl 4-hydroxy-2-naphthoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-naphthalenecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10O3/c1-15-12(14)9-6-8-4-2-3-5-10(8)11(13)7-9/h2-7,13H,1H3
Clave InChI
UHBWWQMCPGCLPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64299.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/64299.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)