Merck
SY3H6E4130E7
Synthonix Corporation
Ethyl 4-(2-chloropyridin-3-ylamino)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.76
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-[(2-chloro-3-pyridinyl)amino]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H18ClN3O2/c1-2-19-13(18)17-8-5-10(6-9-17)16-11-4-3-7-15-12(11)14/h3-4,7,10,16H,2,5-6,8-9H2,1H3
Clave InChI
UBZFNANLUWYHJX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65277.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65277.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)