Merck
SY3H6E4120EA
Synthonix Corporation
4-(2-(6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)ethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.41
Número MDL:
Iupac Name
4-[2-(6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C19H24N2O2/c1-22-18-11-15-8-10-21(13-16(15)12-19(18)23-2)9-7-14-3-5-17(20)6-4-14/h3-6,11-12H,7-10,13,20H2,1-2H3
Clave InChI
DGOOLMGPMIHRFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60574.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60574.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)