Merck
SY3H6E411197
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(4-chloropyrimidin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
298.77
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(4-chloro-2-pyrimidinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H19ClN4O2/c1-13(2,3)20-12(19)18-8-6-17(7-9-18)11-15-5-4-10(14)16-11/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Clave InChI
SPSXSTDJXLNVJF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69636.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69636.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)