Merck
SY3H6E40FAC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-(6-chloro-8-fluoroquinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
366.82
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-chloro-8-fluoroquinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H20ClFN4O2/c1-17(2,3)25-16(24)23-6-4-22(5-7-23)15-12-8-11(18)9-13(19)14(12)20-10-21-15/h8-10H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
DYJNJAYYXWVJFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62610.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62610.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)