Merck
SY3H6E40F0C4
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-bromo-3-fluoropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
282.15
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-3-fluoropiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17BrFNO2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-7(11)8(12)6-13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
YATYOTHYSYTNIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/60299.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60299.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)