SY3H580D8AFF
Synthonix Corporation
methyl 3-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-11-8-7(5)6(10)4-12-8/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
AAJBWYYLGYWUDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60133.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)