Merck
SY3H580D89EF
Synthonix Corporation
tert-butyl N-({2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl}methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.78
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-9-4-12(5-9)7-13-8-12;/h9,13H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15);1H
Clave InChI
AVJKEXJXXNZLNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60071.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60071.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)