Merck
SY3H3D682319
Synthonix Corporation
1,3,5-Tribromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
365.76
Número MDL:
Iupac Name
1,3,5-tribromo-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Inchi Code
1S/C3Br3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
Clave InChI
ZKWDCFPLNQTHSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/39904.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39904.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)