Merck
SY3H3D681C9D
Synthonix Corporation
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c13-11(14)9-4-3-5-10(8-9)12-6-1-2-7-12/h3-5,8H,1-2,6-7H2,(H,13,14)
Clave InChI
HRVWGEKZONYEMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54644.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/54644.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)