Merck
SY3H3D681C24
Synthonix Corporation
Isopropyl 3-aminobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Iupac Name
isopropyl 3-aminobenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,11H2,1-2H3
Clave InChI
OLNWTCOHKOKNJU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52939.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52939.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)