Merck
SY3H3D681AF4
Synthonix Corporation
1-Pentylpiperazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.19
Número MDL:
Iupac Name
1-pentylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-2-3-4-7-11-8-5-10-6-9-11;;/h10H,2-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
IQTCCBMBEVJUTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52260.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52260.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)