Merck
SY3H3D681049
Synthonix Corporation
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.3
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-14-5-7-15(8-6-14)10-3-4-11(13)12(9-10)16-2/h3-4,9H,5-8,13H2,1-2H3
Clave InChI
LUYPGLRYFIVYTH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Purple to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/56231.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56231.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)