Merck
SY3H3D681014
Synthonix Corporation
4-Methyl-2-propyl-1H-benzo[d]imidazole-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c1-3-4-10-13-9-6-8(12(15)16)5-7(2)11(9)14-10/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
XWAJTVCEILFDGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/55873.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55873.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)