Merck
SY3H3D68062D
Synthonix Corporation
2-Methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methoxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O4S/c1-9-3-5-10(6-4-9)15(11,12)14-8-7-13-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
TZXJJSAQSRHKCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/53105.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53105.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)