Merck
SY3H3D680492
Synthonix Corporation
Methyl 2-(4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.07
Número MDL:
Iupac Name
methyl (4-bromo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-15-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11(13)14/h2-3,5H,4H2,1H3
Clave InChI
KHXUTOLCCFWPDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/51490.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51490.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)