Merck
SY3H3D680325
Synthonix Corporation
Methyl 6-(aminomethyl)picolinate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.64
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-(aminomethyl)-2-pyridinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c1-12-8(11)7-4-2-3-6(5-9)10-7;/h2-4H,5,9H2,1H3;1H
Clave InChI
QIDKZVAMKNKDAM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49499.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/49499.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)