Merck
SY3H3D6802C9
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromo-6-methoxypicolinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-methoxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-5(9)3-4-6(10-7)8(11)13-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
SLRACMVCMVIRFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/48988.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48988.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)