Merck
SY3H3D67FCD9
Synthonix Corporation
1-(6-Methylpyrimidin-4-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(6-methyl-4-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-3-7(6(2)10)9-4-8-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
HGCKALAOPJUYBA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light brown to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45984.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45984.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)