Merck
SY3H3D67FCC2
Synthonix Corporation
Methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6-3-2-5(4-9)8-6/h2-4,8H,1H3
Clave InChI
PRCYHYGREGWAAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Orange Solid
Product Link
https://synthonix.com/45846.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45846.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)