Merck
SY3H3D67FCAA
Synthonix Corporation
6-(Methylamino)nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Iupac Name
6-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-9-7-3-2-6(4-8)5-10-7/h2-3,5H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
OFCRHTLXDCWARW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45725.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45725.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)