Merck
SY3H3D67FC90
Synthonix Corporation
Methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.03
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-iodo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-9-6(5)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
LGUKGFMYVHZDEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45458.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/45458.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)