Merck
SY3H3D67FB48
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.01
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/42716.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/42716.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)