Merck
SY3H3D67F4EF
Synthonix Corporation
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.01
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H
Clave InChI
MRDCXUYQUSFQKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://synthonix.com/44678.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44678.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)