SY3H3D67F496
Synthonix Corporation
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-iodo-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4INO/c6-4-1-5(3-8)7-2-4/h1-3,7H
Clave InChI
AEYJSULNKPFTAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40861.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40861.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)