Merck
SY3H3D67E6E7
Synthonix Corporation
(2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Iupac Name
(2S,4S)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
Clave InChI
YEJFFQAGTXBSTI-MMALYQPHSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41378.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41378.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)