Merck
SY3H3D67D9F3
Synthonix Corporation
1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-14-11-7-9(8(2)12)5-6-10(11)13-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
VYPAEKCKAWMJED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54800.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54800.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)