Merck
SY3H3D67D8A0
Synthonix Corporation
Ethyl 2-hydroxy-6-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
180.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 2-hydroxy-6-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-10(12)9-7(2)5-4-6-8(9)11/h4-6,11H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KWXBNUYCDMPLEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/52826.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52826.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)