Merck
SY3H3D67D192
Synthonix Corporation
Ethyl 3-hydrazinyl-3-oxopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydrazino-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-10-5(9)3-4(8)7-6/h2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
HCPOCMMGKBZWSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/40373.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40373.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)