Merck
SY3H3D67C40D
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.06
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-6-phenyl-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N3/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
AMEVJOWOWQPPJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/50698.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50698.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)