Merck
SY3H3D67C107
Synthonix Corporation
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7HCl2F3N2/c8-5-1-4(7(10,11)12)3(2-13)6(9)14-5/h1H
Clave InChI
WRXXBTBGBXYHSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46452.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46452.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)